Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ PRD/PRD-ER Persönlicher Strahlungsdetektor
Artikelnummer. 11957897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
RadEye PRD, werkseitig kalibriert in H*(10) μSv/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
11957897 RadEye PRD, werkseitig kalibriert in H*(10) μSv/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11957897 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 425067120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachweisen und Lokalisieren versteckter Strahlungsquellen durch Atomwaffen, improvisierte nukleare Vorrichtungen (INDs) oder sog. schmutzige Bomben (Sprengsätze, die bei Explosion radioaktives Material verteilen) mit hochgradig leistungsstarker Technologie zum Strahlungsnachweis.
Nachweisen und Lokalisieren von Strahlungsquellen künstlichen Ursprungs wie z. B. Atomwaffen, improvisierten nuklearen Vorrichtungen (INDs) oder sog. schmutzigen Bomben (Sprengsätze, die bei Explosion radioaktives Material verteilen) mit dem Thermo Scientific™ RadEye™ PRD Persönlichen Strahlungsdetektor. Der RadEye PRD Detektor liefert Grenzschutzorganen, Zollbeamten, Spezialeinsatzkräften und Einheiten zur Terrorismusbekämpfung eine hochempfindliche Nachweismöglichkeit für Strahlenquellen in vielen verschiedenen Einsatzfällen. Der Thermo Scientific™ RadEye™ PRD-ER Persönliche Strahlungsdetektor mit erweiterter Reichweite eignet sich ideal für Abriegelungs- und Einsatzfälle.
RadEye PRD persönlicher Strahlungsdetektor 
Der RadEye PRD Detektor ist ein extrem empfindlicher Detektor für den Nachweis von Gammastrahlung und die Dosismessung, der von Sicherheitskräften, in der Stahl- und Recyclingindustrie sowie von Rettungskräften zum Nachweisen und Lokalisieren verwaister Strahlungsquellen oder problematischer NORM-Substanzen (natürlich vorkommender radioaktiver Materialien) auf Schrottplätzen, an Grenzübergängen und anderen öffentlichen Orten verwendet wird.
  • 5000 bis 10,000 Mal empfindlicher als herkömmliche elektronische Dosimeter; verfügt über einen äußerst empfindlichen NaI(TI)-Szintillationsdetektor mit Miniatur-Photomultiplier für die Erkennung sehr niedriger Strahlungswerte (Schwerpunkt auf Gamma-Emissionen unter 400 keV).
  • Die patentierte Technologie zur natürlichen Hintergrundunterdrückung (NBR) gewährleistet eine hohe Empfindlichkeit mit hoher Selektivität und eliminiert Fehlalarme durch natürlich vorkommende Strahlungsquellen (wie z.B. Granit).
  • Kann als Such- und Vermessungshilfsmittel verwendet werden.
  • In einer Gürteltasche zur freihändigen Bedienung verwendbar.
  • Menügesteuert mit intuitivem, anwenderfreundlichem Format.
  • Nur wenig Energie verbrauchende Komponenten und vollautomatisierte Selbsttests halten den Wartungsaufwand minimal.
  • Großes, klares grafisches Display und akustische/optische/Vibrationsalarme; Kopfhörerausgang für Alarmierungen ohne Lärmbelästigung
  • Im Lieferumfang enthaltene Gummihülse gewährleistet zusätzlichen Schutz.
  • Konformität: Erfüllt ANSI™ 42.33/1, 42.32 und IEC 62401 .
RadEye PRD-ER persönlicher Strahlungsdetektor 
Der RadEye PRD-ER persönliche Strahlungsdetektor ist ein modernes Gerät im Taschenformat, das Strahlungsquellen künstlichen Ursprungs wie z.B. Atomwaffen, improvisierte nukleare Vorrichtungen (INDs) oder sog. „schmutzige Bomben“ (Sprengsätze, die bei Explosion radioaktives Material verteilen) nachweist und lokalisiert. Die Konfiguration als Einzeldetektor bietet über den gesamten Messbereich hinweg die folgenden einzigartigen Vorteile:
  • Konsistente Winkelabhängigkeit.
  • Kein gegenseitiges Abschirmen benachbarter Detektoren.
  • Konsistente Energiekennlinie.
  • Kein Übergangsbereich mit störenden Hysterese-Effekten.
  • Für den Funktionstest des Detektors für hohe Dosen ist keine hochgradig radioaktive Strahlungsquelle erforderlich.
  • Menügesteuert mit intuitivem, anwenderfreundlichem Format.
  • Die patentierte Technologie zur natürlichen Hintergrundunterdrückung (NBR) gewährleistet eine hohe Empfindlichkeit mit hoher Selektivität und eliminiert Fehlalarme durch natürlich vorkommende Strahlungsquellen (wie z.B. Granit).
  • Nur wenig Energie verbrauchende Komponenten und vollautomatisierte Selbsttests halten den Wartungsaufwand minimal.
  • Großes, klares grafisches Display und akustische/optische/Vibrationsalarme; Kopfhörerausgang für Alarmierungen ohne Lärmbelästigung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Designed to meet ANSI™ 42.33/1, 42.32 and IEC 62401
Beschreibung RadEye PRD, werkseitig kalibriert in H*(10) μSv/h
Energiebereich 60 keV to 1.3 MeV
Produkttyp Individuelle Strahlendetektor
Messbereich 1 μR/h to 25 mR/h; 0.01 μSv/h to 250 μSv/h
Höhe (angloamerikanisch) 3.78 in.
Detektortyp NaI(Tl)-detector with high-quality microphotomultiplier;software switch for R or Sv energy response and calibration
Schwellenwert für Messbereichsüberschreitung 1000 R/h (10 Sv/h)
Zählrate For Cs-137 (662 kev): 1.5 cps/µR/h (150 cp/µSv/h)For Am-241 (60 kev): 30 cps/µR/h (2000 cps/nSv/h)
Breite (metrisch) 6.1 cm
Gewicht (metrisch) 0.16 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) High sensitivity gamma radiation detection and dose ratemeasurement by security forces, steel and recyclingindustry, and first responders
Strahlungstyp Gamma
Tiefe (metrisch) 3.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 0.35 lb.
Tiefe (angloamerikanisch) 1.25 in.
Höhe (metrisch) 9.6 cm