Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 und G20-ER10 Röntgen- und Gamma-Überwachungsmessgeräte
Artikelnummer. 11960737 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Grenzwert für Dosisrate:
100 mSv/h (10 rem/h)
2 mSv/h (200 mrem/h)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grenzwert für Dosisrate unitSize
11960737 2 mSv/h (200 mrem/h) 1 Stück
12895973 100 mSv/h (10 rem/h) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11960737 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4250687
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Schützen Sie das Personal der Nuklearmedizin und die Mitarbeiter der Nuklearanlagen mit Gamma-Strahlenüberwachungsgeräten zur kontinuierlichen Überwachung externer oder umgebungsbezogener ionisierender Strahlungsfelder.
Mitarbeiter der Nuklearmedizin, die mit medizinischen Isotopen oder in Einrichtungen arbeiten, die Strahlung verwenden, müssen ihr Expositionsrisiko jederzeit überwachen. Mit den Thermo Scientific™ RadEye G20-10 und G20-ER10 Röntgen- und Gamma-Überwachungsmessgeräten schützen Sie Ihre Mitarbeiter und erfüllen die Arbeitsschutzvorschriften. Diese leichten, kompakten Geigerzähler sind ideal für die Messung der Umgebungsäquivalenzdosis und -dosisrate mit einer flachen Energiereaktionskurve von 17 keV bis 1.3 MeV gemäß der Umgebungsäquivalenzdosis H*(10). Das RadEye G20-ER10-Modell deckt den gesamten Dosisratenbereich von Hintergrundstrahlung bis 100 mSv/h ab.
RadEye G20-10/G20-ER10 Röntgen- und Gamma-Überwachungsmessgeräte für die Messung der Umgebungsäquivalenzdosis und -dosisrate sind die perfekten Geigerzähler für Mitarbeiter in der Nuklearindustrie sowie für die zivile Verteidigung, Feuerwehren und Mitarbeiter in der Krankenhaus- und Pharmaindustrie, die mit Geräten arbeiten, die Strahlung emittieren.
  • Schnelle Reaktion, auch unter 1 μSv/h.
  • Robustes, kompaktes Design mit dickem Gummischutzdeckel.
  • Dank der menügeführten Oberfläche ist der Schulungsaufwand gering und dem Anwender wird eine sofortige Vertrautheit vermittelt.
  • Riesiger interner Datenspeicher für Messergebnisse und kontinuierliche Datenaufzeichnung.
  • Helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, das Textmeldungen in mehreren Sprachen zur Verfügung stellt.
  • Akustische Anzeige: Einzelner Signalton oder Zwitscher-Modus proportional zur Zählrate.
  • Kopfhörerausgang für den Betrieb in lauten Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Empfindlichkeit 0.01μSv/h to2 mSv/h
Zertifizierung/Konformität Erfüllt und übertrifft IEC 60846-1.
Beschreibung RadEye G20-10 X-Ray and Gamma Survey Meters, Upper dose rate limit: 2 mSv/h
Energiebereich 17 keV bis 3 MeV (± 30 %); 17 keV bis 3,0 MeV gemäß IEC 60846-1 (2009)
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Strahlenüberwachungsgerät
Messbereich 0.01 μSv/h to 2 mSv/h
Betriebstemperatur (metrisch) −20°C to +50°C
Höhe (angloamerikanisch) 5,12 in.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4°F to 122°F
Reaktionszeit Ca. 4 cps pro μSv/h
Detektortyp Pancake GM mit Mehrelementfilter
Linearität +/-10 % innerhalb des Messbereichs
Breite (metrisch) 6.7 cm
Gewicht (metrisch) 0.3 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zivilschutz, Feuerwehr, Krankenhäuser, Nuklearindustrie und Pharmaindustrie
Strahlungstyp Gammastrahlen, Röntgenstrahlen
Einheiten Sv/h; rem/h
Tiefe (metrisch) 62 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,64 in.
Akkulaufzeit > 500 Stunden mit zwei AAA-Batterien
Grenzwert für Dosisrate 2 mSv/h (200 mrem/h)
Gewicht (angloamerikanisch) 0.66 lb.
Tiefe (angloamerikanisch) 2,44 in.
Höhe (metrisch) 13 cm