Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ Messgeräte der G-Serie für die Personen-Dosisrate
Artikelnummer. 15360601 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
RadEye GF-10 mit gelbem Etikett
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15360601 RadEye GF-10 mit gelbem Etikett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15360601 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 425067675
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erkennen und messen Sie selbst kleinste Änderungen bei Gamma- und Dosisratenmessungen mit der intrinsisch sicheren Thermo Scientific™ RadEye™ G Serie von persönlichen Strahlungsdetektoren.
Kontinuierliche Überwachung Ihrer Strahlenexposition in nuklearen oder radiologischen Notfällen Die persönlichen Strahlungsdetektoren der Thermo Scientific™ RadEye™ G-Serie bieten Ersthelfern schnelle, zuverlässige Gamma- und Dosisleistungsmesswerte. Diese leichten, handlichen Geigerzähler erkennen und messen sehr geringe Gamma-Energien; selbst kleinste Änderungen der Strahlungsraten werden sofort angezeigt, gleichzeitig werden zufällig auftretende Schwankungen unterdrückt. Für Hazmat-Teams, die explosionsfähige Atmosphären untersuchen, erfüllen eigensichere RadEye G-Modelle die neuesten ATEX-Normen.
  • Die menügesteuerte Schnittstelle kann für die Anwendung optimiert werden
  • Großes, klares, hintergrundbeleuchtetes Display für fehlerfreie Messwerte
  • Ausführungen mit hoher Reichweite für hohe Rückdrehzahlen bis 300 R/h (3 Sv/h)
  • Eigensichere Ausführungen für potenziell explosive Umgebungen
  • Große, energiekompensierte GM-Röhrchen zur präzisen Dosisleistungsmessung von Gamma- und Röntgenstrahlung
  • Hohe Empfindlichkeit gegenüber niederenergetischer Gammastrahlung in extremen Umgebungen
  • Robustes stoßfestes Design
  • 900 Betriebsstunden mit 2 AAA-Batterien
  • Die helle LED ermöglicht den Betrieb in Rauch und Dunkelheit
  • Eine Schnellstart- und vier erweiterte Tasten – einfach zu bedienender Alarmrelaisausgang – zur Bereichsüberwachung
  • Übertrifft den ANSI N42.33-Standard
  • Eigensicher, ATEX-zertifiziert
  • Die Datenanalyse kann über eine optionale Windows™-basierte PC-Software und ein mitgeliefertes Lesegerät erfolgen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung RadEye GF-10 mit gelbem Etikett
Abmessungen (L x B x H) 9.6 x 3.1 x 6.1 cm (3.78 x 1.25 x 2.4 in.)
Schutzgrad IP 65 gemäß EN 60529
Energiebereich 50 keV bis3 meV nach IEC 60846 -1 (inkl. Winkelabhängigkeit)
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Individuelle Strahlendetektor
Messbereich 5 µSv/h to 3 Sv/h [500 urem/h - 300 rem/h]
Detektortyp energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr
Schwellenwert für Messbereichsüberschreitung bis zu 10 Sv/h
Zählrate For Cs-137 (662 keV): 0.13 cps per μSv/h
Gewicht (metrisch) 0.18 kg
Einheiten H*(10) in Sv and Sv/h
Akkulaufzeit 900 hr.
Gewicht (angloamerikanisch) 0.41 lb.
Dosisbereich H*(10) up to 10 Sv