Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 und B20-ER Mehrzweck-Messgeräte
Artikelnummer. 12726838 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
RadEye B20 Mehrzweck-Strahlungsmessgerät
RadEye B20-ER Mehrzweck-Strahlenmessgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12726838
Marke: Thermo Scientific™ 425068510
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit den Messgeräten zur Dosisleistungsmessung lassen sich gemischte Oberflächenbelastungen durch Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, Alphastrahlung und Betastrahlung schnell bestimmen.
Rettungskräfte müssen gemischte radioaktive Oberflächenkontaminationen in Anlagen und im Außengelände schnell erkennen können. Die Thermo Scientific™ RadEye™ B20 und B20-ER Mehrzweck-Messgeräte sind einfache, robuste und zuverlässige Hilfsmittel zur Messung von Kontamination und Dosisleistung zur Bestimmung von Alpha-, Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung. Die RadEye B20 und B20-ER Mehrzweck-Handmess-Geigerzähler bieten eine handliche Handgeräte Lösung für den Außeneinsatz von Sicherheitsbehörden, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, die an Dekontaminations- und Stilllegungsprojekten beteiligt sind sowie für Mitarbeiter in Krankenhäusern und der Pharmaziebranche.
RadEye B20 und B20-ER Mehrzweck-Übersichtsmessgeräte bieten konsistente, zuverlässige Ergebnisse in allen Anwendungen, die radiologische Untersuchungen an flachen Oberflächen erfordern. Modell B20 ist für normale Messungen geeignet. Das Modell B20-ER eignet sich für Messungen im hohen Bereich.
  • Leichtgewichtig (300 g), liegt mit und ohne Handschuhen gut in der Hand.
  • Robuste und kompakte Bauweise mit dicker Gummi-Schutzabdeckung.
  • Dank einer Betriebszeit von > 500 Stunden mit nur 2 AAA-Batterien sind die Gesamtbetriebskosten extrem günstig – der Einsatz von wiederaufladbaren NiMH-Akkus ist möglich.
  • Dank der menügeführten Oberfläche ist der Schulungsaufwand gering, und dem Anwender wird eine sofortige Vertrautheit vermittelt.
  • Riesiger interner Datenspeicher für Messergebnisse und kontinuierliche Datenaufzeichnung.
  • Helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Nachrichten im reinen Textformat und verschiedene Sprachen sind auswählbar.
  • Einfache Anpassung an verschiedene Aufgabenbereiche durch Möglichkeiten zur Konfiguration, Kalibrierung und Auswahl der Maßeinheiten durch den Verantwortlichen.
  • Vielfältige Betriebsarten:
Waage/Zeitschaltuhr mit voreingestelltem Impulszähler und voreingestelltem Zeitpunkt für Probenmessungen.
Kontinuierlicher Zählratenmesser-Modus für Frisker-Betrieb.
Modus für die Messung der Dosisleistung.
  • Akustische Anzeige: Einzelner Signalton oder Zwitscher-Modus proportional zur Zählrate.
  • Kopfhörerausgang für den Betrieb in lauten Umgebungen.
  • IR-PC-Schnittstelle oder Bluetoot™ optional verfügbar.
  • Fortschrittliche Windows™ Software optional verfügbar.
Spezifikation
Empfindlichkeit 0 to 100 mSv/h
Beschreibung RadEye B20-ER Mehrzweck-Strahlenmessgerät
Abmessungen (L x B x H) 13 x 7 x 13 cm (5,2 x 2,8 x 5,2 in.)
Durchmesser (angloamerikanisch) Sichtfenster 1,7 in.
Energiebereich 17 keV to 3 MeV; according to IEC 60846-1)
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Strahlenüberwachungsgerät
Messbereich Kontamination B-20: 0 bis 10 kcps; B20ER: 0 bis 500 kcps
Höhe (angloamerikanisch) 5,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 5,2 in.
Effizienz 2p Effizienz (bei 50 mm Durchmesser ohne Gummihülse): Am-241; Co-60: 25 %; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19%
Detektortyp Pancake GM-tube, window dia. 44 mm (1.7 in.) 1.8 to 2.0mg/cm2
Durchmesser (metrisch) Sichtfenster 44 mm
Breite (metrisch) 7 cm
Gewicht (metrisch) 0.3 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zivilschutz, Feuerwehr, Krankenhäuser, Nuklearindustrie und Pharmaindustrie
Alarmtypen LED, Ton, Vibrator
Strahlungstyp Gamma
Einheiten cps, cpm.Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h
Tiefe (metrisch) 6 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
Akkulaufzeit > 500 Stunden mit zwei AAA-Batterien
Grenzwert für Dosisrate 100 mSv/h (10 rem/h)
Gewicht (angloamerikanisch) 0.7 lb.
Länge (metrisch) 13 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (metrisch) 13 cm
Dosisbereich Gamma Dose Rate: 0 to 100 mSv/h (0 to 10 rem/h); Contamination: 0 to 500 kcps