Learn More
RAD54B 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | RAD54B 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC033710 |
| Molekulargewicht | 17.49 |
| pH-Bereich | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-RAD54B full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-RAD54B antibody (H00025788-B01) by western blotting |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Mehr anzeigen |