Learn More
RAD52 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
124.03 CHF - 345.62 CHF
Spezifikation
Antigen RAD52
Klon 3H8G9
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233272
Unterlagen ansehen
Proteintech
68283-1-IG-150UL
150 μL
345.62 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30237635
Unterlagen ansehen
Proteintech
68283-1-IG-20UL
20 μL
124.03 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The RAD52 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAD52. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAD52 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RAD52
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
5893
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
3H8G9
Western Blot, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.