Learn More
Abnova™ RAD51C Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00005889-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140022
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH00667.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
40.48
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MRGKTFRFEMQRDLVSFPLSPAVRVKLVSAGFQTAEELLEVKPSELSKEVGISKAEALETLQIIRRECLTNKPRYAGTSESHKKCTALELLEQEHTQGFIITFCSALDDILGGGVPLMKTTEICGAPGVGKTQL
MGC104277/RAD51L2
RAD51C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5889
RAD51C (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAD51C
Human
Recombinant
Solution