Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Artikelnummer. 12672725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
3 Zoll Boxen (12/Rack)
Allgemeine Gefrierartikel
Boxen (2)
Mikrotiterplatten
Pckg.
Platten (36/Gestell)
Platten (56/Gestell)
Platten (84/Gestell)
Variabel
Positionen:
12 Schachteln/Rack
15 Boxen/Gestell
20 Boxen/Gestell
22 Boxen/Gestell
36 Stck./Gestell
56 Stck./Gestell
77 Platten/Gestell
84 Stck./Gestell
9 Boxen/Gestell
98 Mikroplatten mit Deckel, 119 Mikroplatten ohne Deckel und 35 Deepwell
Produkttyp:
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben
Gestell für Tiefkühlgerät
Gestell mit Gleiteinschüben
Gestell mit seitlichem Zugang
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange)
Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Rack mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Spezialgestell – Behälter mit 8 Fächern
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 in.-Boxen
3 in.-Boxen
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Standard- oder DeepWell Mikrotiterplatten
Standard-Mikrotiterplatte
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12672725
Marke: Thermo Scientific™ 1950652
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie mit diesen Racks die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
  • Gestelle mit Gleiteinschüben
  • Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
  • Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Platten (84/Gestell)
Material Edelstahl
Positionen 84 Stck./Gestell
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Breite (metrisch) 14,0 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 30,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11,9 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 22,0 in.
Tiefe (metrisch) 55,9 cm