Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Artikelnummer. 11339321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
3 Zoll Boxen (12/Rack)
Allgemeine Gefrierartikel
Boxen (2)
Mikrotiterplatten
Pckg.
Platten (36/Gestell)
Platten (56/Gestell)
Platten (84/Gestell)
Variabel
Positionen:
12 Schachteln/Rack
15 Boxen/Gestell
20 Boxen/Gestell
22 Boxen/Gestell
36 Stck./Gestell
56 Stck./Gestell
77 Platten/Gestell
84 Stck./Gestell
9 Boxen/Gestell
98 Mikroplatten mit Deckel, 119 Mikroplatten ohne Deckel und 35 Deepwell
Produkttyp:
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben
Gestell für Tiefkühlgerät
Gestell mit Gleiteinschüben
Gestell mit seitlichem Zugang
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange)
Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Rack mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Spezialgestell – Behälter mit 8 Fächern
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 in.-Boxen
3 in.-Boxen
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Standard- oder DeepWell Mikrotiterplatten
Standard-Mikrotiterplatte
Thermo Scientific TDE and TSX Series
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Positionen Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11339321 Pckg. 15 Boxen/Gestell Gestell mit Gleiteinschüben 3 in.-Boxen 1 Stück
12662725 Platten (56/Gestell) 56 Stck./Gestell Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
12672725 Platten (84/Gestell) 84 Stck./Gestell Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
10784964 Platten (36/Gestell) 36 Stck./Gestell Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
12938284 Allgemeine Gefrierartikel - Spezialgestell – Behälter mit 8 Fächern Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen -
10225893 Variabel - Gestell für Tiefkühlgerät Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
12054128 Boxen (2) 15 Boxen/Gestell Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
10133933 3 Zoll Boxen (12/Rack) 12 Schachteln/Rack Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
10153693 Pckg. 20 Boxen/Gestell Rack mit seitlichem Zugang (einstellbar) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
10022573 Boxen (2) 22 Boxen/Gestell Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
11934257 Pckg. - 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
12622725 Pckg. 9 Boxen/Gestell 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
10072043 Pckg. - 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
10082043 3 Zoll Boxen (12/Rack) 12 Schachteln/Rack 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
11349321 Pckg. 20 Boxen/Gestell Gestell mit Gleiteinschüben Thermo Scientific TDE and TSX Series 1 Stück
11329291 Pckg. 20 Boxen/Gestell Gestell mit seitlichem Zugang 2 in.-Boxen 1 Stück
11339291 Pckg. 15 Boxen/Gestell Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) 3 in.-Boxen 1 Stück
15824314 Mikrotiterplatten 77 Platten/Gestell Gestell mit seitlichem Zugang Standard-Mikrotiterplatte 1 Stück
11379311 Mikrotiterplatten 98 Mikroplatten mit Deckel, 119 Mikroplatten ohne Deckel und 35 Deepwell Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange) Standard- oder DeepWell Mikrotiterplatten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11339321 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 398328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie mit diesen Racks die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Pckg.
Material Edelstahl
Positionen 15 Boxen/Gestell
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 in.-Boxen
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 26,3 in.
Tiefe (metrisch) 66.8 cm
Produkttyp Gestell mit Gleiteinschüben
Höhe (metrisch) 24 cm
Breite (metrisch) 14 cm