Learn More
Cytiva Gestelle
Gestell für die Verwendung mit Frac-950 Fraktionssammler
Marke:  Cytiva 28-9818-73
Additional Details : Gewicht : 0.53000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12113821
  • 1252.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 18-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Frac-950-System bietet zwei unabhängige Möglichkeiten zur Vermeidung von Probenverlusten und enorme Flexibilität bei der Auswahl des Sammelmodus. Das Sammeln der Fraktionen erfolgt in Mikrotiterplatten (über 384 Fraktionen, bis zu 2, 5 ml je Fraktion) oder in Reagenzgläser verschiedenster Größen (bis zu 250 ml je Fraktion). Das Sammeln erfolgt im Volumenmodus oder im Zeitmodus, und in verschiedenen Phasen einer Trennung können verschiedene Fraktionsgrößen gesammelt werden. Im Standard-Fraktionssammelmodus können Fraktionen in 96-Well-Mikrotiterplatten (bis zu vier) und in herkömmliche 12, 18 und 30 mm-Reagenzgläser gesammelt werden. Um große Franktionsvolumen bewältigen zu können, ermöglicht der präparative Modus die Fraktionssammlung in achtzig 30 mm-Standardröhrchen, zwanzig 250-ml-Flaschen oder in 30 Trichter, die mit praktisch jedem beliebigen Gefäß verbunden werden können. Die automatische Peak-Fraktionierung, basierend auf der Peak-Erkennung mit Neigungs- oder Niveauerkennung, minimiert Peak-Verwischung und Kreuzkontamination. Ereignismarkierungen korrelieren die Fraktionen mit dem Chromatogramm. Eine Recycling-Funktion ermöglicht das Sammeln von sich wiederholenden Durchläufen. Der Fraktionssammler Frac-950 ist ein automatischer Fraktionssammler für die verlässliche und flexible Sammlung von Fraktionen von ÅKTAdesign Chromatographiesystemen, basierend auf Zeit oder Volumen. Es ist eine Fraktionierung mit festem Volumen oder eine automatische Peak-Fraktionierung möglich. Die Peak-Fraktionierung basiert auf der Peak-Erkennung mittels Neigungserkennung. Fraktionsmarkierungen und Fraktionszahlen erleichtern die Benennung von Fraktionen und Peaks.
  • Erweiterte Funktionalität sowohl für den Standard- als auch für den präparativen Modus, ermöglicht das Sammeln von großvolumigen Fraktionen.
  • Flexible Fraktionssammlung in 96-Well-Mikrotiterplatten oder in 250 ml-Flaschen oder in Trichter, die mit praktisch jedem beliebigen Gefäß verbunden werden können.
  • Es ist eine Fraktionierung mit festem Volumen oder eine automatische Peak-Fraktionierung möglich.
Spezifikation
Spezifikation
250 ml F9-C Flaschen
1 Pack
Rack