Learn More
Marienfeld Superior™ Ständer für 12 Objektträger
Beschreibung
- Hergestellt aus Plexiglas
- Mit fortlaufender Bezifferung und Beschriftungsstreifen
- Bieten Platz für bis zu 12 Objektträger 76x26 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Objektträgerkapazität | 12 |
| Beschreibung | Racks für Mikroskopobjektträger |
| Gerät fasst | Objektträger |
| Material | Plexiglas |