Learn More
Hamilton™ Pipettenspitzen im Gestell
Da Oberflächen der Wände sind vollständig frei von Okklusionen und Kavitäten, sodass praktisch keine Flüssigkeitsretention möglich ist.
Marke: Hamilton™ 68009-21
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem, reinem Polypropylen für hervorragende Klarheit und glatte Oberflächen
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- 96 Spitzen pro Gestell
- Garantiert herausragende Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
300 μl | |
Nicht steril | |
Reines Polypropylen |
Ungefiltert | |
10 Gestelle, 960 Spitzen insgesamt |