Learn More
Memmert™ Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 117 Reagenzgläser
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB15
WTB24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gestell für Schüttelgerät für Reagenzgläser
- Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB15 |
| Typ | Gestell für Schüttelgerät für 45 Reagenzgläser 32 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |