Learn More
Spectrum Labs™ Rack-Set für CF-2 Fraktions-Collector
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Fasst 116 Schläuche mit einem Durchmesser von 17 mm oder 18 mm
Für Szintilationsröhrchen mit 42 x 28 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für die Verwendung mit dem vielseitigen CF-2Fraktions-Collector
- Kompletter Satz Röhrchengestelle für die gewählten Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fraktions-Collector-Röhrchengestell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Szintilationsröhrchen mit 42 x 28 mm Durchmesser |
| Zur Verwendung mit | CF-2 Fraktions-Collector |