Learn More
Spectrum Labs™ Rack-Set für CF-2 Fraktions-Collector
Artikelnummer. 11969578
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Fasst 116 Schläuche mit einem Durchmesser von 17 mm oder 18 mm
Für Szintilationsröhrchen mit 42 x 28 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11969578
Marke: Spectrum Labs™ 124856
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spectrum Labs™ Rack-Set für den CF-2 Fraktions-Collector ist ein kompletter Satz von Racks für eine speziell dimensionierte Röhre, die für den Einsatz mit dem vielseitigen CF-2 Collector entwickelt wurde.
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem vielseitigen CF-2Fraktions-Collector
  • Kompletter Satz Röhrchengestelle für die gewählten Röhrchen
Spezifikation
Typ Fraktions-Collector-Röhrchengestell
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fasst 116 Schläuche mit einem Durchmesser von 17 mm oder 18 mm
Zur Verwendung mit CF-2 Fraktions-Collector