Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marke:  Tenak™ TE24234B
Additional Details : Gewicht : 5.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15220744
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
  • Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
  • Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
50 mm (Box)
Tiefkühlschränke
5 x 4
562 x 140 x 285 mm
Boxen (20)