Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE23330B
Additional Details : Gewicht : 3.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12489520
  • 152.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Zelleneinteilung
Boxen (8)
Tiefkühlschränke
130 mm (Box)
2 x 4
Edelstahl
560 x 140 x 268 mm