missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 85 mm Box Height

Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marke:  Tenak™ TE23230

Additional Details : Gewicht : 2.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15290704

  • 93.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

2 x 3
Edelstahl
422 x 139 x 176 mm
Boxen (6)
Tiefkühlschränke
85 mm (Box)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote