Learn More
Tenak™ RACK FüR 10 BOXE 32MM HöHE, ES, M. FEDER .
Mit Schnappverschlüssen an jedem Regal, um die Kryoboxen zu sichern. Tenak™ Comfort Gestelle aus Edelstahl für Tiefkühltruhen können mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden.
Marke:  Tenak™ TE24464
Additional Details : Gewicht : 1.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15280794
Menge Preis
1 119.00 CHF / 1 Stück
10 103.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
16-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kann mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
140 mm
Tiefkühltruhe
32 mm
Federschloss
1 Packung
Komfortgestell
140 x 140 x 504 mm
504 mm
Boxen (14)
Edelstahl
140 mm