Learn More
Eppendorf™ Schubladenregale für ULT-Gefrierschränke (stehend)
Artikelnummer. 11622824
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (2)
Boxen (4)
Positionen:
12
28in.-Boxen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Positionen unitSize
11622824 Boxen (4) 12 1 Stück
11369894 Boxen (2) 28in.-Boxen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11622824 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. K06413002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Die Schubladenregale für Gefrierschränke sind aus robustem, korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt und für den Langzeitgebrauch geeignet. Es werden Standardregalgrößen für Kastenhöhen von 53 mm, 76 mm und 102 mm angeboten. Die Regale können mit Gefrierboxen mit einer Grundfläche von bis zu 133 mm x 133 mm ausgestattet werden.
  • Produktart: Schubladenregale für ULT-Gefrierschränke (stehend)
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen (T x B x H): 560 x 140 x 415 mm (22 x 5,5 x 16,3 in.)
  • Grundfläche der Verpackung: 133 x 133 mm
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Eppendorf U360, U535, U725 und CryoCube Gefrierschränke der Serie F740 (3 Fächer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen (4)
Material Aluminium
Positionen 12
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Gefrierschränke der Serien U360, U535, U725 und CryoCube™ F740 (3-Fächer)
Anzahl Probengestelle 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 133 x 133 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 560 mm
Produkttyp Schubladengestell für Tiefkühlgerät
Höhe (metrisch) 101,6 mm
Breite (metrisch) 140 mm