Learn More
Heidolph™ Adapter 1 (Reax 2) .
Artikelnummer. 10490063 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10490063 20 Reagenzgläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10490063 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5492100000
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter für 20 Reagenzgläser
Ermöglicht das gleichzeitige Mischen von 20 Reagenzgläsern Außendurchmesser 10 bis 18 mm mit nur einem Schüttler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aufnahmevermögen 20 Reagenzgläser
Produkttyp Gestell
Durchmesser (metrisch) 10 bis 18 mm
Anzahl Positionen 20
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.