Beschreibung
Tiefkühlschrank, für 14 Boxen, 50 mm hoch, Edelstahl, mit Verriegelungsstange, Tenak
Spezifikation
Spezifikation
| Schrankmaterial | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standardboxen mit 9 x 9 und 10 x 10 Zellteilern mit einer max. Stellfläche von 134 x 134 mm |
| Array | 1 x 14 |
| Abmessungen (T x B x H) außen | 140 x 140 x 775 mm |
| Außentiefe (metrisch) | 140 mm |
| Außenhöhe (metrisch) | 775 mm |
| Außenbreite (metrisch) | 140 mm |
| Aufnahmevermögen | Kryoboxen (14, 50 mm H) |