Learn More
Sino Biological™ RAC1 Recombinant Human Protein, N-GST Tag
Exprimiert von der DNA-Sequenz, die die reife Form von humanem Rac1-Isoform A (Met1-Cys 189) kodiert, die am N-Terminus mit dem GST-Tag fusioniert wurde
Marke:  Sino Biological™ 10535H09B5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236895
  • 233.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: 50 mM Tris, 100 mM NaCl, 1 mM GSH, 10 % Glycerin, pH 8.0.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Lyophilisiert
47 kd
5 μ g
Volle Länge, rekombinant
Ras-bezogenes C3-Botulinumtoxin Substratprotein 1
RAC1 rekombinantes humanes Protein
Weitere Proteine
Analyse der Proteinstruktur, wird als Immunogen, Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie eingesetzt
5879
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
RAC 1
N-GST-Tag