Learn More
rac trans-2-Phenylcyclopropylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30426771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426771 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3196801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans 2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
CAS 1986-47-6
Summenformel C9 H11 N . Cl H
Menge 1 g
Synonym Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(1R,2S)-rel- (ACI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','(1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), Cyclopropylamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (8CI), (±)-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, DL-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-, SKF 385 hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2
IUPAC-Name (1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
Formelmasse 169.0658