Learn More
rac-Synephrine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-Synephrine Hydrochloride |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 203.0713 |