Learn More
rac Salsolinol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-Salsolinol, Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 215.0713 |
| Reinheit (%) | >95% |