missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
rac-Norsertralinhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norsertraline hydrochloride |
| CAS | 91797-57-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Norsertraline hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H15 Cl2 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?