Learn More
rac-Norsertralin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461227
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461227 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461227 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMSRT1583HC50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
rac-Norsertralin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Norsertraline hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Synonym (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC-Name (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 328.66
Menge 50 mg
Formelmasse 327.0348 g/mol