missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac-Nor Laudanosin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30006236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006236 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN710040100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6429-04-5
Summenformel C20 H25 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 379.88
Synonym 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Formelmasse 379.155
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.