missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac N-Demethyl Promethazin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17941585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17941585 25 mg 25 Milligramm
17963015 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17941585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23122025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 60113-77-1
Summenformel C16 H18 N2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 306.85
Synonym (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, monohydrochloride (9CI)
IUPAC-Name N-methyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
Formelmasse 306.0957
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.