Learn More
rac Metoprolol, TRC
Artikelnummer. 17939984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939984 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17939984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM338815100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51384-51-1
Summenformel C15 H25 N O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Metoprolol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
Synonym (RS)-Metoprolol, (±)-Metoprolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, Beatrolol, CGP 2175, Meijoprolol, Metocard, Metohexal, Metoprolol, Seroken, Spesicor, Toprol, dl-Metoprolol, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
InChI-Formel InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1
SMILES COCCc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-Name (2R)-1-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxy]-3-(Propan-2-ylamino)Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 267.36
Formelmasse 267.1834
Reinheit (%) >95%