missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Lenalidomid-13C5, TRC

Artikelnummer. 30479463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479463 1 mg 1 Milligramm
30477065 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30479463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3280021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1219332-91-8
Summenformel C813C5H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.22
Synonym Lenalidomide 13C5
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)[13CH]3[13CH2][13CH2][13C](=O)N[13C]3=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material rac Lenalidomide-13C5
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)/i4+1,5+1,10+1,11+1,12+1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.