Learn More
rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers) |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8ClN5OS.ClH/c10-4-1-2-5-8(15-17-14-5)7(4)13-9-11-3-6(16)12-9;/h1-2,6,16H,3H2,(H2,11,12,13);1H |
| Formelmasse | 304.9905 |