Learn More
rac Epinephrin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Epinephrine |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3 |
| Formelmasse | 183.0895 |