Learn More
rac Enterolacton-d6, TRC
Artikelnummer. 30377616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377616 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30377616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5589535MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Enterolactone-d6
CAS 104411-11-2
Summenformel C18H12D6O4
Menge 5 mg
Synonym Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone-d6, trans-Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-Furanone-d6, HPMF-d6, trans-2,3-Bis(3-hydroxybenzyl)-γ-butyrolactone-d6
InChI-Formel InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,8D,9D
SMILES OC1=C([2H])C(C[C@H](C(OC2)=O)[C@@H]2CC3=C([2H])C=C([2H])C(O)=C3[2H])=C([2H])C=C1[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 304.37