Learn More
rac Desmethyl Citalopram Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30364993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364993 25 mg 25 Milligramm
30354769 2.5 mg 2.50 Milligramm
30349150 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364993 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23087025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1188264-72-3
Summenformel C19 H19 F N2 O . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 391.28
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, hydrobromide (1:1), (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide, Desmethylcitalopram Hydrobromide, rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(Methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-Carbonitrile; Hydrobromid
SMILES Br.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifications
Chemischer Name oder Material rac Desmethyl Citalopram hydrobromide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Formelmasse 390.0743
Reinheit (%) >95%