Learn More
rac-Citronellal (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30137137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137137 50 g 50 Gramm
30132948 100 g 100 Gramm
17950535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC52502050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-23-0
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-6-octenal, (±)-Citronellal, 2,3-Dihydrocitral, 2,6-Dimethylhept-5-enecarboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al, Citronellal, NSC 46106, Rac-citronellal, Rhodinal, dl-Citronellal, rac-Citronellal, β-Citronellal, (±)-beta-Citronellal
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloct-6-enal
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Citronellal
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Formelmasse 154.1358