Learn More
rac-cis-N-Desmethyl Sertraline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norsertraline hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 327.0348 |
| Reinheit (%) | >95% |