Learn More
rac-cis-2,3-Dichloro Sertraline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-cis-2,3-Dichloro Sertraline Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-16-10-9-12(11-5-2-3-6-13(11)16)14-7-4-8-15(18)17(14)19;/h2-8,12,16,20H,9-10H2,1H3;1H/t12-,16+;/m1./s1 |
| Formelmasse | 341.0505 |
| Reinheit (%) | >95% |