missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Bendroflumethiazide, TRC

Artikelnummer. 17913905
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17913905 100 mg 100 Milligramm
30135762 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB133500100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73-48-3
Summenformel C15 H14 F3 N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 421.41
Synonym Bendroflumethiazide, (3RS)-3-Benzyl-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide (6CI,8CI), (±)-Bendroflumethiazide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-7-sulphamoyl-6-trifluoromethylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzyl-6-trifluoromethyl-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3-benzyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aprinox, Be 724A, Bendrofluazide, Bendroflumethiazide, Bentride, Benuron, Benzhydroflumethiazide, Benzidroflumetiazide, Benzy-Rodiuran, Benzydroflumethiazide, Benzylhydroflumethiazide, Benzylrodiuran, Berkozide, Bristuric, Bristuron, Centyl, Corzide, FT 81, Flumersil, Flumesil, Intolex, Livesan, Naigaril, Nateretin, Naturetin, Naturine, Neo-Rontyl, Neonaclex, Niagaril, Nikion, Orsile, Pluryl, Pluryle, Plusuril, Poliuron, Racemic bendroflumethiazide, Rauzide, Relan, Relan Beta, Repicin, Salural, Salures, Sinesalin, Sinesaline, Sodiuretic, Thiazidico, Urlea
IUPAC-Name 3-benzyl-1,1-dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bendroflumethiazide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)
Formelmasse 421.0378
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.