Learn More
rac α-Liponsäure, TRC
Artikelnummer. 30469072
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469072 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469072 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4687505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H14 O2 S2
Menge 5 g
Synonym Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (±)-α-Lipoic acid, (±)-Lipoic acid, (±)-Thioctic acid, (RS)-α-Lipoic acid, (RS)-Lipoic acid, α-Liponic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
IUPAC-Name 5-(Dithiolan-3-yl)Pentanosäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
Formelmasse 206.0435
Reinheit (%) >95