missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30009485
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009485 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9525455MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14133-90-5
Summenformel C16 H21 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 311.8038
Synonym 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-[(4-hydroxy-1-naphthyl)oxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8CI), 4-Hydroxypropranolol hydrochloride, 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (1:1), 4-Hydroxypropranolol Hydrochloride
IUPAC-Name 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(O)c2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+/-)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H
Formelmasse 311.1288
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.