Learn More
rac 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic Acid Dicyclohexylamine Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H23N.C9H11NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h11-13H,1-10H2;1-2,5-6,8,11H,3-4H2,(H,12,13) |
| Formelmasse | 362.2569 |
| Reinheit (%) | >95% |