Learn More
rac 4-Hydroxy 3,4-Dihydro-1(2H)-Isoquinolinon, TRC
Artikelnummer. 30392324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392324 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH943560250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-3-Hydroxyisoindolin-1-on
CAS 23206-20-4
Summenformel C9 H9 N O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,8,11H,5H2,(H,10,12)
SMILES OC1CNC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,4-Dihydro-2H-Isoquinolin-1-eins
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Formelmasse 163.0633