Learn More
rac 3 – Hydroxydecansäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30393030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393030 100 mg 100 Milligramm
30390174 5 mg -
30398355 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30393030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH933995100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62675-82-5
Summenformel C11 H22 O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.29
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl β-Hydroxydecanoate
IUPAC-Name Methyl3-Hydroxydecanoat
SMILES CCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Hydroxydecanoate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3
Formelmasse 202.1569