Learn More
rac 3 – Hydroxybuttersäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 17998574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998574 10 g 10 Gramm
17938494 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH83302010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-83-4
Summenformel C4H7NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 126.09
Synonym 3-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 3-Hydroxybutyric Acid Monosodium Salt, DL-β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 3-Hydroxybutyrate, Sodium Dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-Hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt;
SMILES [Na+].CC(O)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac 3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt (BHB)
Menge 10 g