Learn More
rac-2,3-Dimercaptosuccinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid |
| CAS | 10008-75-0 |
| Summenformel | C4H6O4S2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1 |
| SMILES | S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O |
| IUPAC-Name | (2R,3R)-2,3-Dimercaptobernsteinsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.22 |
| Formelmasse | 181.97 |