Learn More
rac 1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30328954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328954 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1987001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Summenformel C9 H8 O4
Menge 1 g
Synonym (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Mesilate Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-3-Carboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0423