Learn More
rac 1,2-Diaminopropane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 1,2-Diaminopropane |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3 |
| Formelmasse | 74.0844 |