missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ RABIF Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00005877-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16140002

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH18488
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
39.27
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MEPAEQPSELVSAEGRNRKAVLCQRCGSRVLQPGTALFSRRQLFLPSMRKKPALSDGSNPDGDLLQEHWLVEDMFIFENVGFTKDVGNIKFLVCADCEIGPIGWHCLDDKNSFYVALERVSHE
MSS4/RASGFR3/RASGRF3
RABIF
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5877
RABIF (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RABIF
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote